VWR®, Reinigingsborstels voor kleine vaten
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
149-0203EA 16.4 EUR
17145-049 149-0203
VWR®, Reinigingsborstels voor kleine vaten
Borstels
Witte borstels met draadsteel. Ideaal voor het reinigen van kleine buizen, pijpen en allerlei kleine reservoirs.
  • Afgeronde punt voor zachte maar grondige reiniging
  • Draadhandvat voor veilige grip
  • Hangende lus