VWR®, Reinigingsborstels voor flessen
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
149-0207EA 29.2 EUR
149-0207 149-0205 149-0206
VWR®, Reinigingsborstels voor flessen
Borstels
Zwarte natuurlijke borstels met draadsteel. Speciaal ontwerp voor een grondige en effectieve reiniging van flessen.
  • Borstelharen worden platgedrukt en spreiden zich weer uit wanneer ze door de flessenhals zijn gegaan
  • Dubbel geknoopte punt minimaliseert het risico op krassen en verbetert de reinigingsintensiteit
  • Hangende lus