U heeft gezocht op: Emmers
58  results were found
SearchResultCount:"58"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (331-0114)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Emmers gemaakt van wit PP, geschikt voor levensmiddelen.
UOM: 1 * 30 L
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: Made of PP, white.
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: HDPE, white or black.
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Buckets, stainless steel 18/10.
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: Improved, versatile, multiple bucket system for use with flat and curved Contec® mops.
New Product
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: Made of PE, transparent.
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Stainless steel 18/10.
Leverancier: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Omschrijving: Standard for Clino® system trolleys, rectangular bucket with handle. Also suitable for the pre-preparation of textiles.
Leverancier: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Omschrijving: Universal multipurpose rectangular PP buckets with handle.
Leverancier: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Omschrijving: Standard bucket, rectangular, made of PP, with stainless steel handle, for Clino® system trolleys.
Catalogus nummer: (CONT2743S)
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: Twin Bucket is an autoclavable 20 L divided bucket made of durable PP with a curved stainless steel wringer.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: Made of PP, translucent.
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: LLDPE, white.
Leverancier: RSG
Omschrijving: Stainless steel, rust-proof, polished finish.
Leverancier: Sampling Systems
Omschrijving: These buckets with spouts make emptying fast and simple.
Leverancier: Sampling Systems
Omschrijving: Stainless steel, graduated buckets are ideal for use in food, chemical, and general industry.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 58
no targeter for Bottom