IJsbaden
Leverancier: Bel-Art
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
216-6930EA 212 EUR
BELAM188489101 BELAM188489102
IJsbaden
Gekleurd polymeer
  • Temperatuurbereik: –196 en +93 °C
  • Chemicaliënbestendig, ondoordringbaar voor vocht en geuren, onbreekbaar onder normale omstandigheden
  • Duurzaam, stapelbaar, lichtgewicht
Ideaal voor het opslaan en transporteren van temperatuurgevoelige monsters in ijs, alcoholslurries, waterbaden en meer.