Buretkappen
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
612-9951EA 21.2 EUR
612-9951
Buretkappen
Deksels
Uit PP. Aan de binnenzijde geribbeld om het vastzuigen van de dop bij het titreren te voorkomen