Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (9)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Kabels
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/46/20236846.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Kabel, BNC-connector, kabel van 1 m, coaxiaal, Coax53
Catalogus nummer: (905-0536)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Kabel, LaPrep Sigma-ethernetmoduleconnector, type Netgear FVS318. Bij elke LaPrep Sigma-module wordt een ethernetkabel geleverd. Voor aansluiting van alle modules op een pc waarop de EZPrep-software draait
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (700-0853)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Replacement cables suitable for all PerfectBlue™ electrophoresis systems and blotting systems, and are compatible with the majority of commercially av...
UOM:  1 * 1 PAAR
Leverancier:  SI Analytics
Omschrijving:   Stekker-kabelcombinatie, L 1 N (coaxiale elektrodestekker, 1 m coaxkabel, banaanstekker van 4 mm)
Leverancier:  SI Analytics
Omschrijving:   Kabels voor elektroden met een reeks connectoren die passen op de meeste pH-meters
Leverancier:  WTW
Omschrijving:   AS/IDS-20, aansluitkabel voor IDS-sensoren met waterdichte opsteekkop, lengte 20 m, Voor: IDS-sensoren
Leverancier:  WINKLER GMBH
Omschrijving:   Heating cord which consists of one heating spiral insulated with glass-silk.
Leverancier:  Thermo Orion
Omschrijving:   These cables can be used to convert an electrode with one connector to the required connector of another meter.
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 24
  1  2  3  Volgende 
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN