Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (12)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
veiligheidscontainers
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/56/18989756.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"29"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
Omschrijving:   Chemicaliënbestendig roestvrij staal van hoge kwaliteit en PTFE-pakkingen.
Leverancier:  ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
Omschrijving:   Roestvrij staal.
Leverancier:  ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
Omschrijving:   Deze veiligheidsvaten zijn geschikt voor comfortabel en veilig gebruik en opslag van grotere hoeveelheden ontvlambare vloeistof.
Leverancier:  BÜRKLE
Omschrijving:   Ruimte besparende veiligheidscontainer, roestvrij staal met schroefdop, ontluchtingsventiel en afdichtingen van PTFE voor opslag.
Leverancier:  SCAT Europe
Omschrijving:   HDPE.
These ready to use sets provide complete solutions for the disposal of solvent waste. They offer more protection for people and for the env...
Leverancier:  ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
Omschrijving:   Veiligheidscontainers voor het vervoeren van flessen met gevaarlijke stoffen op openbare routes (met UN-goedkeuring).
Catalogus nummer: (JUSU12765)
Blocked
Leverancier:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Omschrijving:   Safety containers for corrosives/acids, VWR®, Kleur: wit, Ø×h: 305×508 mm, Inhoud: 19 l
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Omschrijving:   These plunger cans are used to dispense flammable liquids and solvents safely, without waste or exposure. The pump base is designed to leave less liqu...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 29
  1  2  3  4  Volgende