U heeft gezocht op: Dragers
38  results were found
SearchResultCount:"38"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (1.02547.0005)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Flessendrager, Voor: 1 and 2,5 l glass bottles with S40 thread
UOM: 1 * 5 ST
Leverancier: Merck
Omschrijving: These bucket-style bottle carriers are essential safety equipment for transportation of hazardous chemicals.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze flessendragers zijn gemaakt van polyamide gecoat roestvrij staal.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: The safety bottle carrier provides a safe and reliable way to transport a variety of bottled reagents in the lab. Available in 1,5 and 4,5 L capacitie...
New Product
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Robuuste container voor het transport van biologische monsters genomen bij de patiënt thuis.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Flessendrager, VWR®
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Rubber, gekleurd.
Catalogus nummer: (215-3582)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Glazen flessen zijn bestemd om vloeistoffen te bevatten, maar wanneer ze breken, kunnen gevaarlijke vloeistoffen zich mengen met gebroken glas. Deze f...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: HDPE.
Catalogus nummer: (215-7991)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Veiligheidsdrager voor flessen, Nalgene®, PC, Voor: 8×500 ml flessen
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (NALG6565-0001)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: HDPE, blauw.
UOM: 1 * 4 ST
Catalogus nummer: (WILMWG-6192)
Leverancier: SP Industries
Omschrijving: Made from unbreakable polymer material with a snap-on cap, these tube carriers feature a shirt clip that keeps it secured in lab coat pockets.
UOM: 1 * 3 ST
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Safety transport container, made of stainless steel, for laboratory bottles.
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: These handles are made of stainless steel 18/10 and are used to carry glass beakers.
Leverancier: HUPFER METALLWERKE
Omschrijving: Stainless steel or steel, coated.
Sale
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Voor een veilig vervoer en veilige opslag van laboratoriummateriaal, zoals flessen, bakken, enz. Met scheidingswand en geïntegreerde handgreep.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom