Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (30)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
flessendragers
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/68/18944968.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   These bucket-style bottle carriers are essential safety equipment for transportation of hazardous chemicals.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Rubber, gekleurd
Catalogus nummer: (215-3582)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Glazen flessen zijn bestemd om vloeistoffen te bevatten, maar wanneer ze breken, kunnen gevaarlijke vloeistoffen zich mengen met gebroken glas. Deze f...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   HDPE.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze veiligheidscontainers voor het transport van biologische monsters en medicijnen (maximaal 180 monsters) zijn uitgerust met houders voor eutectisc...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze containers zijn geschikt voor het transport van biologische monsters. Ze kunnen worden meegenomen naar het huis van de patiënt voor antitumorale ...
Catalogus nummer: (215-7991)
Leverancier:  Nalgene
Omschrijving:   PC, wit.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (NALG6565-0001)
Leverancier:  Nalgene
Omschrijving:   Flessendrager, Nalgene®, HDPE, Voor: 8×500 ml flessen/6×1000 ml flessen/2×4 l flessen
UOM:  1 * 4 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 25
  1  2  3  4  Volgende