VWR®, Veiligheidsflessencontainers
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
VWRU56608-972EA 0 EUR
VWRU56608-972 VWRU56608-975 VWRU56608-980 611-1385 611-1384 VWRU56608-982 611-1383 VWRU56608-970 611-1382 611-1381
VWR®, Veiligheidsflessencontainers
Dragers Flessendragers
Rubber, gekleurd.
  • Handvat speciaal gevormd voor draagcomfort
  • Gebruikstemperatuur van −45 tot +110 °C; stoomsteriliseerbaar
  • Pasringen in de bodem van de container zorgen voor een opening van ongeveer 25 mm tussen de kolf en de containerwand
Deze transportdragers met hoge treksterkte zijn ontworpen om het veilige transport van flessen met zuren, logen en oplosmiddelen te garanderen.
Kleine dragers
Geschikt voor flessen met een inhoud van 0,5 of 1 liter.
Grote dragers
Geschikt voor flessen met een inhoud van 2,5 of 4 liter.