Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (16)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Bioreactoren
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/38/20236838.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   VWR® bioreactoren, gemaakt van polystyreen voor algemene doeleinden (GPPS) van medische kwaliteit en met ventilerende dop, zijn ideaal voor celcultuur...
Catalogus nummer: (SARTDUO002LL-SS01V)
Leverancier:  SARTORIUS
Omschrijving:   The UniVessel® SU is a stirred tank, single-use bioreactor with a working volume range of 0,6 to 2 l. It is assembled, irradiated and shipped ready-to...
UOM:  1 * 2 ST
Catalogus nummer: (734-0389)
Leverancier:  Corning Life Science
Omschrijving:   CELLine™ 1000, een membraangebaseerd celcultiveringssysteem voor eenmalig gebruik, garandeert hoge celdichtheden en is eenvoudig te gebruiken voor rec...
UOM:  1 * 3 ST
Leverancier:  NUNC
Omschrijving:   PS, steriel. Voor productie op industriële schaal van bijvoorbeeld vaccins, monoklonale antilichamen en farmaceutische producten.
Leverancier:  NUNC
Omschrijving:   PS, steriel. De EasyFill™ Cell Factory heeft één grote en één kleine opening in elke eenheid, waardoor het systeem veelzijdig is en gemakkelijk in het...
Leverancier:  Corning Life Science
Omschrijving:   PS, steriel. De Corning® CellSTACK®-cultuurkamers zijn beschikbaar in vijf maten en met drie verschillende oppervlaktebehandelingen.
Leverancier:  NUNC
Omschrijving:   Het Thermo Scientific™ Nunc™ High Density Cell Factory™ systeem biedt een groter celgroeioppervlak en een hogere opbrengst dan het standaard Cell Fact...
Leverancier:  NUNC
Omschrijving:   PS, steriel. Voor de industriële productie van bijvoorbeeld vaccins, monoklonale antilichamen of farmaceutische producten. Het gepatenteerde gasstroom...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 14
  1  2  Volgende
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN