U heeft gezocht op: Celschrapers
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Speciaal ontworpen om het verzamelen van cellen gemakkelijker en effectiever te maken. Leverbaar met diverse mesposities: schraper voor gebruik in kol...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Celheffer met plat blad voor het handmatig oogsten van cellen, vervaardigd uit hoogwaardig PE. Ontworpen voor het verwijderen van cellen uit kolven of...
Leverancier: Greiner Bio-One
Omschrijving: Ontworpen om verwijdering van cellen van groeioppervlakken te vergemakkelijken. Elke schraper heeft een draaibaar blad van 18 mm om moeilijk toegankel...
Leverancier: Corning
Omschrijving: PS-handvat, TPE-blad. Ontworpen om te zorgen voor maximale toegankelijkheid tot de groeioppervlakken van een breed gamma aan cultuurcontainers.
Catalogus nummer: (231-2475)
Leverancier: DELTALAB
Omschrijving: Wooden spatula with rounded edges. Non sterile.
UOM: 1 * 500 ST
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Celschrapers voor celoogst zijn leverbaar in twee lengtes, met instelbaar blad voor optimale toepassingsflexibiliteit. Pyrogeenvrij.
Leverancier: Corning
Omschrijving: Schrapers, die nuttig zijn voor handmatige celvergaring, zijn ontworpen voor gebruik in flessen en celheffers voor gebruik bij het vergaren van cellen...
Leverancier: DELTALAB
Omschrijving: PP spatula with rounded edges. Sterile model is sterilised by ethylene oxide. Pack includes instructions for use.
Catalogus nummer: (22003.)
Leverancier: Biotium
Omschrijving: PE, disposable, sterile. Mini cell scrapers for harvesting cells or cell lysates from microwell plates.
UOM: 1 * 200 ST
Catalogus nummer: (WITG8.486.200)
Leverancier: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Omschrijving: Bent, plastic coated glass handle, mobile PTFE blade. Scraper for removal of cells from flasks and plates. Length 50 mm.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: SARSTEDT
Omschrijving: Cell scraper with soft, flexible blade for gentle removal of monolayer cultures, minimising cell damage.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom