U heeft gezocht op: Uitstrijkspatels
56  results were found
SearchResultCount:"56"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PS, steriel. Ontworpen voor het verspreiden en dispergeren van vloeistoffen over het oppervlak van agarcultuurplaten. Gebruikt voor het uitvoeren van ...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Inoculating loops and needles are devices used for inoculation, serial dilution, sterile sampling, transfer, and microbiological sample spreading.
New Product
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PS, steriel. Deze entogen zorgen voor consistente bevochtiging en volledige vloeistofoverdracht. Stijf of flexibel verkrijgbaar en hebben gladde rande...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PP, steriel (individueel verpakt) of niet-steriel (bulk verpakt). Handig en economisch, deze celverspreiders zijn ontworpen om bacteriekweekwerk te ve...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Door de PS, steriele L-vormige spatels voor eenmalig gebruik is een gelijkmatige verspreiding van vloeistofmonsters over het oppervlak van agarplaten ...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze steriele T-vormige PS spatels voor eenmalig gebruik zijn ontworpen voor het verspreiden en dispergeren van vloeistoffen over het oppervlak van ag...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PS, steriel. De voet van de strooier heeft een volledig glad, afgerond oppervlak, vrij van ruwe randen en onvolkomenheden. Het maakt een gelijkmatige ...
Catalogus nummer: (612-9360)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PS, steriel.
UOM: 1 * 1.000 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PS, steriel. Wegwerp plastic inoculatienaald.
Catalogus nummer: (612-2496)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PS, steriel. Geijkte inoculatie-entogen gemaakt van flexibel of hard plastic dat geschikt is voor de verschillende toepassingen en methoden van microb...
UOM: 1 * 1.000 ST
Leverancier: COPAN
Omschrijving: Een reeks chroomnikkel draad-entogen bevestigd aan lichtgewicht, geïsoleerde aluminium handvatten. De Combo-Loops zijn niet geijkt en verkrijgbaar in ...
Leverancier: COPAN
Omschrijving: Inoculating loop, 10 µl, Steriel
Leverancier: COPAN
Omschrijving: Deze nikkel-chroom metalen draadlussen zijn niet gekalibreerd verkrijgbaar in een reeks maten met binnendiameters (Ø) van 2, 3, 4 of 5 mm, of gekalibr...
Leverancier: 3M Food Safety
Omschrijving: This 3Mâ„¢ Petrifilmâ„¢ Spreader is an easy-to-use tool designed to quickly and evenly distribute inoculum within the 3Mâ„¢ Petrifilmâ„¢ Plate.
Leverancier: RSG
Omschrijving: Deze NiCr 8020 entogen zijn beschikbaar in verschillende afmetingen en lengtes met een interne diameter (Ø) van 1,5, 2,5 of 4 mm. Stereliseerbare hitt...
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Roestvrij staal 18/10. Lengte 100 mm.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 56
no targeter for Bottom