VWR®, Verspreiders, Driehoekvormig, Wegwerpbaar
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
612-2690EA 139 EUR
612-2690 612-2687 612-2688 612-2689
VWR®, Verspreiders, Driehoekvormig, Wegwerpbaar
Uitstrijkspatels Celspatels
PP, steriel (individueel verpakt) of niet-steriel (bulk verpakt). Handig en economisch, deze celverspreiders zijn ontworpen om bacteriekweekwerk te vereenvoudigen. De voet van de strooier heeft een volledig glad, afgerond oppervlak, vrij van ruwe randen en onvolkomenheden. Het maakt een gelijkmatige verspreiding van vloeistofmonsters over het oppervlak van agarplaten mogelijk zonder het medium te gutsen of te snijden.
  • Duurzaam genoeg om te worden geautoclaveerd en opnieuw te worden gebruikt
  • Breedte: 30 mm (blauw)/60 mm (geel)