VWR®, Inentingslussen en -naalden, eenmalig gebruik
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
612-9359EA 90 EUR
612-9359 612-9366 612-9362 612-9361 612-9360
VWR®, Inentingslussen en -naalden, eenmalig gebruik
Uitstrijkspatels Entogen en -naalden
PS, steriel.
  • Kleurgecodeerd voor eenvoudige productidentificatie
  • Schacht met zeshoekige lus verbetert de grip, helpt bij de oriëntatie en maakt verdunnen en strepen gemakkelijker
  • Gamma gesteriliseerd
Het hersluitbare zakje zorgt ervoor dat de lussen een aantal keren gemakkelijk toegankelijk zijn en vervolgens opnieuw kunnen worden gesloten om de integriteit van het product te behouden. De entogen en naalden zijn ondersteboven in het zakje geplaatst om het risico op besmetting te verkleinen. De optionele verpakkingshouder vergemakkelijkt de toegang met één hand, terwijl de andere hand vrij blijft om een kweekplaat of -buis vast te houden.
Leveringsinformatie: Entogen worden geleverd met een kalibratiecertificaat in elke doos.
Verpakking: 40 entogen/zakje (25 zakjes per verpakking).