VWR®, Inentingslussen en -naalden, eenmalig gebruik
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
612-2495EA 225 EUR
612-2495 612-2496 612-2497 612-2498
VWR®, Inentingslussen en -naalden, eenmalig gebruik
Uitstrijkspatels Entogen en -naalden
PS, steriel. Geijkte inoculatie-entogen gemaakt van flexibel of hard plastic dat geschikt is voor de verschillende toepassingen en methoden van microbiologen.
  • Kleurgecodeerd voor eenvoudige productidentificatie
  • Handig verpakt in anti-rolkokers met hersluitbare drukdop
  • Snelle, gemakkelijke en veilige toegang tot de lussen, zonder dat een aparte houder nodig is
  • Lussen hebben een ultraglad oppervlak voor gemakkelijk strepen en een lengte van 210 mm
Leveringsinformatie: Kalibratiecertificaat geleverd bij elke verpakking.