U heeft gezocht op: Klemmen
304  results were found
SearchResultCount:"304"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Stainless steel clamps for filling nozzles, with drip-free attachment to drums or to walls.
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Won't rust, corrode, or distort.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Klem, Klemmen voor flessen, roestvrij staal, maximum 6 op een platform, VWR®, Roestvrij staal, Voor: 250 ml flessen
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Collared clamp helps prevent unintentional opening.
New Product
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Roestvrij staal of vernikkeld zink. Deze klemmen houden stevig elk type glaswerk en apparaat vast.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Vernikkeld zink of elektrolytisch gepolijst staal. Deze roterende klemmen hebben een geïntegreerde houder voor bevestiging aan labomateriaal. De vleug...
Sale
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Ideaal om buizen veilig op hun plaats te klemmen.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PTFE met stalen binnenveer. Zeer stabiel, veilig, duurzaam en gebruiksvriendelijk.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Roestvrij staal. Gebruiksvriendelijke, robuuste klemmen.
Catalogus nummer: (MFLX06832-97)
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Ideal for securing plastic hose clamps.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Herbruikbare witte klemmen van acetaalcopolymeer zullen niet roesten of corroderen.
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Torque control for consistent sealing of fittings.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Klem, Autoclaveerbare PVC-kolfklem, 1000 ml, Voor: Erlenmeyers van 1000 ml
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Klem, Klemmen voor voedingsbodemflessen, roestvrij staal, VWR®, Roestvrij staal, Voor: 500 ml
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Install easily over existing tubing lines or assemblies.
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: No hinge clamp required – rapid one-hand connection.
New Product
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 304
no targeter for Bottom