Statiefklemmen, 3 vingers
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
241-0019EA 104 EUR
241-0019
Statiefklemmen, 3 vingers
Klemmen Klemmen voor algemeen gebruik
Aluminiumlegering Laboral.
  • Met twee simpele kartelschroeven om de klemtanden onafhankelijk van elkaar af te stellen