Klemmen voor genormaliseerde conische slijpingen
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
232-0054EA 8.2 EUR
232-0054 232-0053 232-0058 232-0057 232-0056 232-0055
Klemmen voor genormaliseerde conische slijpingen
Klemmen NS-verbindingsklemmen
PTFE met stalen binnenveer. Zeer stabiel, veilig, duurzaam en gebruiksvriendelijk.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen temperaturen van -200 tot +280 °C
Zeer stabiel, veilig, duurzaam en gebruiksvriendelijk
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen temperaturen van -200 tot +280 °C