U heeft gezocht op: Flesdoppen
228  results were found
SearchResultCount:"228"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (216-1288)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Screw caps, Kleur: rood, Voor: Urine container, 120 ml
UOM: 1 * 1.000 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Plug seal cap for 125 ml
Catalogus nummer: (331-0227)
Leverancier: LAB3 OWN PRODUCTION
Omschrijving: Schroefdop, PP, wit, met PTFE-voering, VWR®, Schroefdraad: 28,00 mm
UOM: 1 * 2.850 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Screw cap, Voor: bottles, Schroefdraad: 18 mm
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: schroefdop, Voor: Wide neck bottles, Schroefdraad: 32 mm, Voor flessen: 50/100 ml
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Screw caps, tamper evident, Schroefdraad: 28 mm, Kleur: wit, PP, Voor: Sampling bottles
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: screw cap, Screw cap, PP, with foam insert, Voor: PP 28 bottles, Kleur: wit, PP, VWR®, Schroefdraad: PP 28, Kleur: wit
Catalogus nummer: (732-3645)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Sterile vented cap indivually wrapped, green, for 2000 ml bottes
UOM: 1 * 24 ST
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: PP, wit, met inserts van met platina behandelde siliconen.
Leverancier: RIXIUS
Omschrijving: Screw caps with foam inlay, Schroefdraad: GL 40, Kleur: zwart, PP
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: Gekleurd PP, met sluitrand.
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: Verbindingssysteem met PP-schroefdop GL 45 met twee of drie PTFE-poorten. Flexibel modulair systeem. Typische toepassingen: veilige overdracht va...
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: Ideal for autoclaving processes because the 0,2 micron ePTFE membrane permits pressure equalisation and tight sealing, greatly reducing the risk of co...
Leverancier: RIXIUS
Omschrijving: PP, black.
Leverancier: RIXIUS
Omschrijving: Metal, white.
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: The reusable GL 45 caps allow DURAN® GL 45 lab bottles 100 ml or larger to be used be used for sampling, liquid feeding, or transfer.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 228
no targeter for Bottom