U heeft gezocht op: Druppeldoppen
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Dropper cap, Schroefdraad: 18 mm, Voor flessen: 50/100 ml
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: LDPE, coloured.
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: Screw cap made of radiation grade polypropylene.
Leverancier: Kautex
Omschrijving: LDPE naturel.
Catalogus nummer: (NALGDS2176-0384)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: PP, translucent. with polyethylene insert.
UOM: 1 * 6 ST
Catalogus nummer: (215-2471)
Leverancier: Kautex
Omschrijving: Combinatiesluiting met druppeltip met schroefdraad, Combinatiesluiting met druppeltip met schroefdraad, HDPE, Schroefdraad: 18 mm, HDPE, Voor flessen: 10/25/50 ml
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: KARTELL
Omschrijving: Druppelteller stop, 42 mm lengte buis, Voor: Druppelflessen met korte tuit, Schroefdraad: GL 32, HDPE
Sale
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: Dropper cap with captive cap, for threads Ø 28 mm, Schroefdraad: 28 mm, Voor flessen: 100/250/500/1000 ml
Catalogus nummer: (HACH2318506)
Leverancier: Hach
Omschrijving: Dropper cap, with 0,5 and 1,0 ml marks on glass barrel
UOM: 1 * 6 ST
Leverancier: Brand
Omschrijving: Dop met spuitmond voor druppelflesje, Schroefdraad: GL 14, LDPE, Voor flessen: 20+30 ml
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: Dropper closure for dropping bottles, Schroefdop, UNI 1, snel druppelend, 4 gaten, wit of rood, Schroefdraad: DIN 18, Voor flessen: 10/20/30/50/100 ml
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom