Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (24)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "schorten"
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/07/18944907.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze wegwerp schort is gemaakt uit 65% LDPE en 35% LLDPE.
Catalogus nummer: (BURK2507-1001)
Leverancier:  BÜRKLE
Omschrijving:   Plastic schort van PVC voor industrieel gebruik.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  DuPont
Omschrijving:   Deze schorten zijn speciaal ontworpen voor gebruik met Tychem®-kleding en kunnen helpen om een betere bescherming te bieden voor lichaamsdelen die mee...
Catalogus nummer: (113-0479)
Leverancier:  DuPont
Omschrijving:   Specially designed for use with Tyvek® apparel, this apron can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substa...
UOM:  1 * 100 ST
Leverancier:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Omschrijving:   Durable apron made of DUOTEX fabric (100% polyester fabric with PVC coating).
Leverancier:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Omschrijving:   Water- and windproof apron made of Flexothane® Kleen, a fabric consisting of 100% polyamide knitting 6.6 with PU coating.
Catalogus nummer: (SIOE8007A6DT5/M46)
Leverancier:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Omschrijving:   This apron is made of 100% polyester fabric with nitrile coating.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  DuPont
Omschrijving:   This apron provides triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. It combines the chemical prot...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 38
  1  2  3  4  5  Volgende