Hygiënemaskers, PP
Leverancier: GM Equipment
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-0687EA 22.7 EUR
113-0687
Hygiënemaskers, PP
Maskers Hygiëne maskers
Dit driedubbeldikke masker uit niet-geweven PP biedt volledige bescherming en garandeert een zeer comfortabele ademhaling.
  • Met integrale neusclip
  • Driedubbellaags materiaal, niet-irriterend
  • Microbiologische filtratie tot 99,5%
Gewicht: 4 g (113-0687); 2 g (113-0688).