Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Product category
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "Mouwbeschermers"
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/99/18989799.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   These disposable sleeve protectors made of PE provide waterproof protection for light-duty tasks.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Mouwbeschermers vervaardigd van 65% LDPE en 35% LLDPE.
Catalogus nummer: (113-7887)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Conische mouwbeschermers gemaakt van ademend SMS. Ideaal voor gebruik in cleanrooms en ESD-omgevingen.
UOM:  1 * 150 PAAR
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   VWR Advanced SF-mouwbeschermers zijn vervaardigd van gesponnen polypropyleen (SPP) en gecoat met ademend polyethyleenfolie.
Catalogus nummer: (113-8255)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Mouwbeschermer vervaardigd van non-woven PP gecoat met PE.
UOM:  1 * 100 ST
Leverancier:  DuPont
Omschrijving:   Comfortabel en lichtgewicht mouwbeschermer vervaardigd uit duurzaam Tyvek® flashspun polyethyleen die daarenboven een uitrstekende barrière voor droge...
UOM:  1 * 50 PAAR
Leverancier:  DuPont
Omschrijving:   These sleeves are made of Tyvek® which is a fabric composed of flash spun high density PE, providing an ideal balance of protection, durability and co...
UOM:  1 * 100 ST
Catalogus nummer: (113-0494)
Leverancier:  DuPont
Omschrijving:   Deze mouwbeschermers speciaal ontworpen voor gebruik met Tyvek®-kleding, kunnen hulp bieden voor een betere bescherming van lichaamsdelen die meer aan...
UOM:  1 * 200 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 38
  1  2  3  4  5  Volgende