HPLC-kolommen, LiChrospher®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
LiChrospher® LiChroCART® LiChrospher® Hibar® RT
1.50635.0001EA 652 EUR
1.50635.0001 1.50642.1003 1.50982.0001 1.50604.0001 1.50549.0001 1.50573.1003 1.50605.0001 1.50149.0001 1.50820.0001 1.50582.0001 1.50641.1003 1.50581.0001 1.50995.0001 1.50579.0001 1.50981.0001 1.50936.0001 1.50823.1003 1.50984.0001 1.50837.0001 1.50834.0001 1.50154.1003 1.50848.0001 1.50832.0001 1.50155.0001 1.50838.0001 1.50600.1003 1.50955.0001 1.50602.0001 1.50575.1003 1.50154.0001 1.50601.0001 1.50159.1003 1.50993.0001 1.50828.0001 1.50961.0001 1.50545.0001 1.50822.0001 1.50825.0001 1.50639.0001 1.50942.0001 1.50636.0001 1.50844.0001 1.50847.0001 1.50892.0001 1.50547.1003 1.50734.0001 1.50583.0001 1.50983.0001 1.50945.0001 1.50377.1003 1.50548.0001 1.50580.0001 1.50148.0001 1.50943.0001 1.50957.0001 1.50574.0001 1.50158.0001 1.50960.0001 1.50858.0001 1.50958.0001 1.50833.1003 1.50843.0001 1.50827.0001 1.50928.0001 1.50642.0001 1.50842.0001 1.50573.0001 1.50826.0001 1.50987.0001 1.50829.0001 1.50601.1003 1.50546.1003 1.50845.0001 1.50477.1003 1.50930.0001 1.50638.0001 1.50545.1003 1.50963.0001 1.50823.0001 1.50547.0001 1.50962.0001 1.50546.0001 1.50377.0001 1.50824.0001 1.50477.0001 1.50840.0001 1.50316.0001 1.50158.1003 1.50832.1003 1.50155.1003 1.50600.0001 1.50574.1003 1.50742.0001 1.50550.0001 1.50833.0001 1.50836.0001 1.50839.0001 1.50602.1003 1.50931.0001 1.50575.0001 1.50578.0001 1.50641.0001 1.50329.0001 1.50937.0001 1.50959.0001 1.50159.0001 1.50830.0001 1.50640.1003 1.50603.0001 1.50956.0001 1.50156.0001
HPLC-kolommen, LiChrospher®
Kolommen voor chromatografie
LiChrospher® is de betrouwbare en veelzijdige, op traditionele wijze vervaardigde bolvormige silica van Merck. LiChrospher® is leverbaar met verschillende modificaties:
LiChrospher® Si 60 en Si 100 zijn veelzijdige, bolvormige HPLC-sorbenten (silica) voor normale-fasechromatografie.
LiChrospher® CN heeft zowel polaire als hydrofobe eigenschappen en kan daarom worden gebruikt als een minder polair alternatief voor LiChrospher® Si 60 in toepassingen voor normale fase of als minder hydrofoob alternatief voor LiChrospher® RP-8 in toepassingen voor omgekeerde fase. De mogelijkheid voor selectieve geladen interacties maakt LiChrospher® CN zelfs nog veelzijdiger.
LiChrospher® NH₂ bezit zowel polaire als hydrofobe eigenschappen en kan worden gebruikt voor normale-fase-, omgekeerde-fase- en ionenuitwisselingschromatografie. Typische toepassingen zijn de scheidingen van koolhydraten via omgekeerde-fasechromatografie of de scheiding van nucleotiden via ionenuitwisselingschromatografie.
LiChrospher® DIOL heeft zowel polaire als hydrofobe eigenschappen en kan daarom worden gebruikt als een minder polair alternatief voor LiChrospher® Si 60 in toepassingen voor normale fase of als minder hydrofoob alternatief voor LiChrospher® RP-8 in toepassingen voor omgekeerde fase. LiChrospher® DIOL is ook geschikt voor exclusiechromatografie.
LiChrospher® RP-select B is een zeer goed reproduceerbare, op traditionele wijze vervaardigde bolvormige silicagel met omgekeerde-fase-eigenschappen. Deze sorbent is bijzonder geschikt voor de scheiding van basische verbindingen en behoudt daarbij zijn goede eigenschappen voor de bepaling van neutrale en zure verbindingen.
LiChrospher® RP-8, RP-18 en RP-18 endcapped zijn betrouwbare en veelzijdige, op traditionele wijze vervaardigde bolvormige sorbenten (silicagel) met omgekeerde-fase-eigenschappen. Deze sorbenten zijn uitstekend geschikt voor de scheiding van neutrale, zure en zwak basische verbindingen.
LiChrospher® WP 300 RP-18 is een uiterst selectieve en betrouwbare HPLC-kolom voor de scheiding van peptiden en eiwitten met lage molecuulmassa. LiChrospher® WP 300 RP-18 maakt tailing-free scheiding van basische verbindingen mogelijk en is uitermate geschikt voor de scheiding van tRNA.
LiChrospher® PAH is een uiterst efficiënte en selectieve HPLC-kolom die speciaal is ontworpen voor de scheiding met hoge resolutie van 16 PAH (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) volgens EPA 610 en 550, plus benzo(e)pyreen en peryleen.
De LiChroCART®-patronen (2, 3, 4, 4,6 mm I-Ø) moeten in combinatie met de manu-CART®-patroonhouder 1.51486.0001 worden gebruikt
De LiChroCART®-patronen (10×250 mm) moeten in combinatie met de manu-CART®-patroonhouder 1.51419.0001 worden gebruikt
De beschermingskolommen moeten op de LiChroCART®-patronen worden aangesloten via de manu-CART®-patroonhouder 1.51486.0001