Monolithische silicatechnologie: een nieuw tijdperk in chromatografie. Chromolith®-kolommen zijn gebaseerd op silica zodat bestaande methoden eenvoudig kunnen worden overgebracht met slechts minimale investering in de ontwikkeling van een nieuwe methode. Met de ”Sol-Gel”-technologie kunnen zeer poreuze, monolithische staven silica worden gevormd. Deze functie biedt een bimodale poriestructuur voor een unieke combinatie van macroporiën en mesoporiën.
- Als gevolg van de grote porositeit van de Chromolith® kolom kunnen zeer hoge doorstroomsnelheden bij een lage druk worden gerealiseerd
- Gereduceerde scheidingstijd voor een snelle analyse
- Lange levensduur van de kolommen en HPLC-systemen
Macroporeuze structuur: Alle macroporiën hebben een gemiddelde diameter van 2 μm en vormen samen een dicht netwerk van poriën waardoor het eluent snel kan doorstromen en bijgevolg de scheidingstijd aanzienlijk wordt verkort.
Mesoporeuze structuur: Deze mesoporiën vormen de fijnere poreuze structuur (13 nm) van de binnenzijde van de kolom en creëren een zeer groot oppervlak waarop de absorptie van de doelverbindingen kan worden gerealiseerd. Deze unieke combinatie van macroporiën, voor een snel transport van eluenten, en mesoporiën, voor het creëren van een groot oppervlak, betekent dat Chromolith®-kolommen uitstekende scheidingen kunnen realiseren in een fractie van de tijd die een standaard kolom nodig heeft. Scheidingen die eerder misschien wel 30 minuten duurden, kunnen nu in enkele minuten worden uitgevoerd met de Chromolith® HPLC-kolommen.
Chromolith® SpeedROD RP-18e endcapped: Versnelling van het analyseproces is tegenwoordig erg belangrijk bij hoogwaardige vloeistofchromatografie. Analyse met hoge doorvoer en met gebruik van conventionele gepakte kolommen met deeltjes is altijd al een compromis geweest tussen kolomefficiëntie en drukverlies. De eisen van de farmaceutische industrie, met name op het gebied van onderzoek naar geneesmiddelen, waarbij het aantal monsters constant toeneemt, zijn duidelijk gericht op nieuwe methoden en hulpmiddelen om de analysetijd aanzienlijk te verminderen en de productiviteit te verhogen. Dit kan niet voldoende worden gerealiseerd door gebruik te maken van HPLC-kolommen met deeltjes door tegendruk van hoge kolommen verbonden aan kleine silicadeeltjes. Een antwoord op de eis van "hoge doorvoer" is de Chromolith® SpeedROD-kolom, die de deur opent naar een nieuw tijdperk van chromatografische scheiding met hoge snelheid! Chromolith® SpeedROD RP-18e heeft een selectiviteit vergelijkbaar met gangbare C18 omgekeerde-fasekolommen en biedt de gebruiker een uitstekend hulpmiddel om scheidingsproblemen op te lossen.
Chromolith® Performance RP-18e endcapped: Voor snelle analyses, zoals de Chromolith® SpeedRod-kolommen, maar met een grotere scheidingsefficiëntie dankzij de verdubbelde kolomlengte van 100 mm. Dit is het perfecte hulpmiddel voor de wetenschapper die snelle analyses wenst te combineren met de scheidingsprestaties van een echte analytische kolom. Nog indrukwekkender is het feit dat het bij gebruik van een eenvoudige kolomkoppeling mogelijk is om het aantal platen nog verder te vergroten door verschillende kolommen in serie te koppelen, waardoor een kolom ontstaat met een theoretisch aantal platen dat aanzienlijk groter is dan bij welke deeltjeskolom dan ook, terwijl nog steeds drukwaarden kunnen worden gerealiseerd die duidelijk onder de HPLC-systeemlimiet liggen. Deze extra kolomprestaties vormen de sleutel tot het oplossen van zeer kritieke scheidingsproblemen waarbij de resolutie vaak de beperkende factor is.
Chromolith® Flash RP-18e endcapped: Sneller dan moderne kolommen met hoge snelheid (standaard kolomlengte van 50 mm), maar met een scheidingsefficiëntie die nog altijd beter is dan een normale beschermingskolom. Bij een lengte van 25 mm is het aantal theoretische platen voldoende voor eenvoudige scheidingen. Deze kolom is hoofdzakelijk gericht op snelle analyses, want voor de chromatografist is het de snelste HPLC-kolom op de markt.
Chromolith® RP-18e-kolommen: technische informatie:
Type silica: hoge zuiverheid
Selectiviteit gelijk aan: L1 (USP)
Macroporiëngrootte: 2 μm
Mesoporiëngrootte: 13 nm
Poriënvolume: 1 ml/g
Oppervlakte: 300 m²/g
Koolstofgehalte: 18%
Contacteer Avantor voor je persoonlijke Merck Chrombook voor meer info en de laatse applicaties.