VWR®, Koelzakken
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
216-0194EA 46.7 EUR
216-0194 216-0195 216-0192 216-0193 89049-998 216-0196 89024-674 14100-476 89050-002
VWR®, Koelzakken
Koelelementen
Gelvulling.
  • Farmaceutische producten, klinische proeven, diagnostische kits, chemicaliën en biologische stoffen
  • Behoudt de vorm tijdens alle gebruiksfasen Faseovergang bij 0 °C, keert na ontdooien terug naar de gelfase
  • Herbruikbaar
Deze pakken zijn ontworpen om temperatuurgevoelige producten tijdens opslag en transport te beschermen en bieden een duurzame, hoogwaardige temperatuurbescherming. De pakken kunnen worden gekoeld in een vriezer, koelkast of incubator voor lage temperatuur en zijn effectief bij gebruik in combinatie met geïsoleerde transportcontainers.