U heeft gezocht op: Cuvetten
107  results were found
SearchResultCount:"107"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Rectangular cuvette, Nova & Picco, Quartz, Lichtweg: 10 mm
MSDS Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: High quality cuvettes manufactured from quartz or optical glass for accurate spectrophotometric analysis.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Square cuvette, VWR®, V-1200/UV-1600PC/UV-3100PC, Glas, Lichtweg: 50 mm
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Wegwerpkuvetten van optisch polystyreen (PS) of polymethylmethacrylaat (PMMA), voor gebruik met de meeste polaire oplosmiddelen, zuren en alkalische o...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze elektroporatiecuvetten zijn gemaakt van helder polycarbonaat van medische kwaliteit en zijn compatibel met alle gangbare, in de handel verkrijgba...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Standard rectangular macro cuvettes made from Spectrosil quartz for accurate readings.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Cuvet voor spectrofotometers, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Quartz, Lichtweg: 10 mm, Hoogte: 15 mm, Volume: 100 µl
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Cuvet voor spectrofotometers, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Kwartsglas, Lichtweg: 5 mm, Hoogte: 15 mm
Sale
Catalogus nummer: (634-1067)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Disposable macro cuvettes, four clear sides.
UOM: 1 * 100 ST
Leverancier: HELLMA
Omschrijving: Rechthoekige macrocuvetten met 4 gepolijste vensters en PTFE-deksels of dop.
Leverancier: HELLMA
Omschrijving: Ultra-micro cuvettes with PE stoppers.
Leverancier: Brand
Omschrijving: Plastic disposable UV-cuvettes for the UV/Visible range.
Leverancier: HELLMA
Omschrijving: Microcuvetten met PTFE-deksels of -stoppen.
Leverancier: HELLMA
Omschrijving: De cuvetten zijn ontworpen met een kamer om de vorming van luchtbellen te minimaliseren.
Leverancier: HELLMA
Omschrijving: Deze semi-micro cuvetten zijn speciaal ontworpen voor onderzoeksbehoeften.
Leverancier: HELLMA
Omschrijving: High quality cuvettes made from glass or quartz for on-line spectrophotometric analysis.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 107
no targeter for Bottom