U heeft gezocht op: Cuvetten voor spectrofotometers
93  results were found
SearchResultCount:"93"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Rectangular cuvette, Nova & Picco, Glas, Lichtweg: 20 mm
MSDS Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Cuvet voor spectrofotometers, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Quartz, Lichtweg: 10 mm, Hoogte: 15 mm, Volume: 100 µl
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Cuvet voor spectrofotometers, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Kwartsglas, Lichtweg: 5 mm, Hoogte: 15 mm
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: High quality cuvettes manufactured from quartz or optical glass for accurate spectrophotometric analysis.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Square cuvette, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Kwartsglas, Lichtweg: 20 mm
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Wegwerpkuvetten van optisch polystyreen (PS) of polymethylmethacrylaat (PMMA), voor gebruik met de meeste polaire oplosmiddelen, zuren en alkalische o...
Catalogus nummer: (634-1067)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Disposable macro cuvettes, four clear sides.
UOM: 1 * 100 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Standard rectangular macro cuvettes made from Spectrosil quartz for accurate readings.
Leverancier: Brand
Omschrijving: Wegwerpmacro- of semi-microcuvetten van PS of PMMA voor kinetische metingen.
Leverancier: Brand
Omschrijving: Wegwerpcuvettes vervangen vaak dure en gevoelige cuvettes gemaakt van glas en kwarts.
Leverancier: HELLMA
Omschrijving: Cylindrical cells from various heights and volumes.
Leverancier: HELLMA
Omschrijving: De cuvetten zijn ontworpen met een kamer om de vorming van luchtbellen te minimaliseren.
Leverancier: HELLMA
Omschrijving: Absorption cuvettes made from Quartz or optical glass.
Leverancier: HELLMA
Omschrijving: Absorption cuvette with stopper, Semi-micro, Kwartsglas (Suprasil®), Lichtweg: 10 mm, Hoogte: 45 mm, Volume: 1 ml
Leverancier: HELLMA
Omschrijving: The base of the cells, which is made of black quartz or glass, contains a circular cavity for a magnetic bar.
Leverancier: HELLMA
Omschrijving: Ultra-micro cuvettes with PE stoppers.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 93
no targeter for Bottom