Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Product category
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "exsiccatoren"
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/49/18709549.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"90"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Sicapent is a granular dessicant comprising ~75% phoshorus pentoxide on an inert inorganic carrier.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Porseleinen exsiccatorplaten. Centrale opening 20 mm Ø, filteropeningen ca. 5 mm Ø. Geschikt voor exsiccatoren met overeenkomstige diameter.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Borosilicaatglas 3.3
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Borosilicaatglas 3.3.
Leverancier:  DWK Life Sciences
Omschrijving:   Normale deksels, flens met vlakke slijping. De deksels hebben hetzij een knop, hetzij een buisvormige uitlaat of schroefdraaduitlaat.
Catalogus nummer: (467-3100)
Leverancier:  Nalgene
Omschrijving:   Onbreekbare exsiccatorplaat. Vuurgepolijst, corrosiebestendig, inert. Niet-hechtend glasoppervlak, met het metaal verbonden. Geschikt voor exsiccatore...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (467-3120)
Leverancier:  Nalgene
Omschrijving:   Transparant PC, onbreekbaar en lichtgewicht. Geschikt voor toepassingen met en zonder vacuüm. Breder ondergedeelte voor een grotere stabiliteit. Voor ...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  DWK Life Sciences
Omschrijving:   Helder borosilicaatglas. Keuze uit modellen met vlakke flens, NOVUS NS 24/29 verbinding, en uitlaat in deksel met afsluitkraan of exsiccatoren met vla...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 90
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Volgende