Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (7)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
droogmiddelen
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/45/18709545.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Sicapent is a granular dessicant comprising ~75% phoshorus pentoxide on an inert inorganic carrier.
Leverancier:  Bel-Art
Omschrijving:   Herbruikbaar droogmiddel in een robuuste, polyester/vilten zak met Mylar® deksel is ideaal voor het gebruik in de meeste exsiccatoren.
Catalogus nummer: (BELAF420740020)
Leverancier:  Bel-Art
Omschrijving:   These colour-indicating silica gel beads are for use in refilling the Secador® auto-desiccator module which automatically regenerates them for thousan...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  Acros Organics
Omschrijving:   CAS No.: 81133-20-2
Leverancier:  Acros Organics
Omschrijving:   CAS No.: 81133-20-2
Leverancier:  Bel-Art
Omschrijving:   These cartridges contain inert, non-corrosive and non-toxic silica gel. Ideal for use in desiccator cabinets or non-vacuum desiccators, analytical bal...
UOM:  1 * 6 ST
Catalogus nummer: (467-0000)
Leverancier:  Bel-Art
Omschrijving:   Herbruikbare exsiccator ter voorkoming van roest en vocht in exsiccatorkasten, andere kasten, vaten, gereedschapskisten en andere opslagtoepassingen. ...
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 7  Of 7