Droogmiddelpatroon
Leverancier: Bel-Art Products
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
467-4192EA 153 EUR
BELAF420450200 BELAF420450250
Droogmiddelpatroon
Herbruikbaar droogmiddel in een robuuste, polyester/vilten zak met Mylar® deksel is ideaal voor het gebruik in de meeste exsiccatoren.
  • Gelcartridges kunnen worden geregenereerd in een geventileerde oven op 150 °C gedurende ongeveer 3 uur, waarna de blauwe kleur terugkomt
  • Natrasorb® silicagelkorrels met TI-indicatie zijn blauw als ze geladen en roze als ze verzadigd zijn
  • Ze kunnen meerdere keren worden geregenereerd zonder verlies van droogprestaties