Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (135)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
petrischalen
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/17/18709617.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"58"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   PS. Alle schalen zijn vervaardigd onder strenge aseptische omstandigheden tijdens de online productie en verpakking (klasse 100). Steriele schalen zij...
Leverancier:  DWK Life Sciences
Omschrijving:   Natronkalkglas. Hydrolytische klasse III. Diameter vermeld in de tabel is de buitendiameter van de deksel. De hoogte betreft de hoogte van de voet.
Leverancier:  Corning Life Science
Omschrijving:   Transparant PS. Voor levensmiddelenindustrie of laboratoria.
Leverancier:  DWK Life Sciences
Omschrijving:   DURAN®-glas. Onderschaal en deksel zijn aan de binnen- en buitenzijde microscopisch vlak.
Catalogus nummer: (516-8020)
Leverancier:  Pall Laboratory
Omschrijving:   PS. De Analyslide®-petrischaal heeft een rechthoekige basis en een ronde kamer die geschikt is voor een membraanfilter van 47 mm. Het monster is tijde...
UOM:  1 * 100 ST
Leverancier:  DWK Life Sciences
Omschrijving:   DURAN®. Zonder vakverdeling. Basis met drie voetjes voor een betere stabiliteit.
Leverancier:  Corning Life Science
Omschrijving:   PS. Geproduceerd overeenkomstig het huidige FDA-kwaliteitssysteem.
Leverancier:  Pall Laboratory
Omschrijving:   PS-schaal, cellulose pad. Ideaal voor microbiologische analyse bij gebruik van de membraanfiltertechniek. Petrischalen met absorberende pads kunnen wo...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 58
  1  2  3  4  5  6  7  8  Volgende