Petrischalen
Leverancier: Greiner bio-one
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
391-0558EA 147 EUR
391-0558 391-0487 391-0486 391-3665 391-0488 391-3655 391-2079 391-0493 391-3661 391-0490 391-3660 391-0261 391-0491 391-2072
Petrischalen
Cultuurschalen Petrischalen
Gemaakt van kristalhelder PS voor optimaal gebruik in microscopische toepassingen. Modellen met en zonder ventilatie.
  • Eenvoudig stapelbaar
  • Zware constructie voor een goede thermische bestendigheid bij het werken met warme agar
  • Met ventilatieopeningen voor een betere gasuitwisseling, of zonder voor lange incubatietijden