Petrischalen, steriel, Falcon®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Falcon®
391-1998EA 161.23 EUR
391-1998 391-1997 391-2266 391-2002 391-2003
Petrischalen, steriel, Falcon®
Cultuurschalen Petrischalen
Dishes are constructed with crystal-grade polystyrene and a flat bottom surface for distortion-free optics.
  • Vlakke, vervormingsvrije optiek
  • Stapelringen voor eenvoudiger stapelen en gebruik
  • Duurzame constructie voor stabiel hanteren van schaaltjes
Small diameter saves media and space. Easily sealed with tape for collecting and transporting specimens. Polystyrene. Sterilized by gamma irradiation. Packed 20 per bag.