Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Product category
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Dispensers
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/51/18709551.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"256"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Rekken uit staaldraad met epoxycoating.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze houders zijn gemaakt van een robuust, helder acryl. U kan duidelijk de grootte en het materiaal van de handschoenen binnenin zien.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Container voor de opslag van diverse persoonlijke veiligheidsapparatuur op de werkvloer.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze houders voor handschoenendozen zijn gemaakt van polystyreen met Microban® additief.
UOM:  1 * 3 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Variabel volume, autoclaveerbaar.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Variabel volume, autoclaveerbaar.
Catalogus nummer: (631-0726)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Voor het eenvoudig verdelen van Parafilm® M afdichtfolie.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Vervaardigd van wit, 6 mm dik PVC.
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 256
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Volgende