Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Product category
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Dispensers voor handreinigers
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/18/37/22951837.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"47"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (115-2098)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Duurzame zeepdispenser geschikt voor wandmontage, voor gebruik met reinigingsschuim.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   De handmatige dispensers van VWR zijn duurzaam en geschikt voor wandmontage en voor het gebruik met Deb Stoko® zepen en reinigers. Ideaal voor gebruik...
Leverancier:  KIMBERLY CLARK
Omschrijving:   These soap dispensers have been designed to promote hygiene, improve comfort and care.
Catalogus nummer: (KIMB11329)
Leverancier:  KIMBERLY CLARK
Omschrijving:   This touchless cassette dispenser provides Kleenex® luxury foam soap or sanitiser. The skin care innovation in this electronic system represents high ...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  Deb-STOKO
Omschrijving:   Soap dispenser suitable for use with 500 ml or 1000 ml bottles − Can be used without contact.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  Deb-STOKO
Omschrijving:   The white antimicrobial hand cleansing dispenser is ideal for use in industry, offices, medical rooms and laboratories, food processing and manufactur...
Leverancier:  Deb-STOKO
Omschrijving:   Energy-efficient touch-free dispensing system for use with foam hand cleansers.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (115-2383)
Leverancier:  Deb-STOKO
Omschrijving:   Praktische witte dispenser voor zware industriële toepassingen, in de bouw of voertuigonderhoud.
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 47
  1  2  3  4  5  6  Volgende 
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN