VWR®, Zeepdispensers, Touch-Free
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
129-0486EA 194 EUR
129-0486
VWR®, Zeepdispensers, Touch-Free
Zeepdispensers en Lotion Zeepdispensers
De Touch-Free zeepdispenser vermindert kruisbesmetting en afval in cleanrooms en ondersteunende ruimtes.
  • Geen afvaleenheid, wandmontage
  • Elektronisch oog om een afgemeten dosis zeep te activeren
  • Compacte zwaartekrachtgevoede unit zonder slang maar met pompwerking
Geschikt voor gebruik met Micronova 500 ml pompflessen.
Certificaten: OSHA, CDC, ADA
Leveringsinformatie: Geleverd met vier maat 'D' batterijen.