Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (1)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Dispensers voor spuiten
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/74/18709674.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  HAMILTON BONADUZ
Omschrijving:   Dispenser met één injectiespuit en geavanceerde bediening, Microlab®
Catalogus nummer: (549-0233)
Leverancier:  HAMILTON BONADUZ
Omschrijving:   De PB600-1 is bedoeld voor Microliter™ of Gastight® injectiespuiten van 10 µl tot 2,5 ml. Gebruik de repeterende dispenser met verlijmde naalden (N), ...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  HAMILTON BONADUZ
Omschrijving:   This multi-syringe dispenser consists of six identical 1700 RN series Gastight® syringes. An easy to use mechanism releases step by step movement of t...
Leverancier:  GREINER BIO ONE
Omschrijving:   This micro-dispenser reduces the work required to dispense eosin and formalin solutions on 60-well micro-plates. It enables reagents to be added in si...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 4  Of 4
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN