U heeft gezocht op: Drugstests
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (321761U)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: This kit comprises materials for 40 tests.
UOM: 1 * 1 Kit
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Met deze kit kunt u verdacht materiaal eenvoudig controleren op verboden drugs. Het systeem en de reagentia zijn ontworpen door de Laboratory of the G...
Leverancier: SURESCREEN
Omschrijving: Single test strips are an efficient method for testing urine for specific drugs in urine. Simply dip the test strip into a urine sample and read at 3 ...
Leverancier: SURESCREEN
Omschrijving: Deze multipaneltests kunnen maximaal 12 medicijnen tegelijkertijd detecteren.
Leverancier: SURESCREEN
Omschrijving: Single test cassettes are an effective way to screen for specific drugs in urine when a small urine sample is received. With high accuracy, ease of us...
Leverancier: SURESCREEN
Omschrijving: The multicassette tests for up to 12 several drugs simultaneously, and is very easy to use. The urine sample is added to the sample well with the pipe...
Catalogus nummer: (SUREAMCAL)
Leverancier: SURESCREEN
Omschrijving: After 500 uses the alcometer requires recalibration to ensure that the instrument is reading correctly. It is returned to manufacturer for this servic...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (SUREG1DSK2V2)
Leverancier: SURESCREEN
Omschrijving: Deze teststrips zijn een zeer efficiënte en kostenbesparende manier om te testen op synthetische cannabinoïden in urine. Synthetische cannabinoïden zi...
UOM: 1 * 25 ST
Leverancier: SURESCREEN
Omschrijving: Panels available for testing up to ten drugs. Ideal for pinpointing which drug is being abused. Specials also available depending on quantities, pleas...
Leverancier: SURESCREEN
Omschrijving: De twist speekseltest detecteert verschillende soorten drugs tegelijk. Verzamel simpelweg het speeksel met het monsternamestaafje, duw naar beneden in...
Leverancier: SURESCREEN
Omschrijving: De geïntegreerde beker combineert de collectiebeker en drugstest tot een efficiënt en makkelijk te gebruiken product. De geïntegreerde beker is zeer ...
Catalogus nummer: (SUREHAK)
Leverancier: SURESCREEN
Omschrijving: This set contains all you need for preparing a hair sample.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (SUREHA)
Leverancier: SURESCREEN
Omschrijving: Hair is a medium designed to analyse drug abuse over a period of three months. As the hair grows it records all the drugs that are in the body. Hair i...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (720-1245)
Leverancier: SURESCREEN
Omschrijving: For single use, occasional or at incident alcohol testing. The saliva alcohol test strip is a rapid, highly sensitive method to detect the presence of...
UOM: 1 * 50 ST
Catalogus nummer: (SUREPLCAC)
Leverancier: SURESCREEN
Omschrijving: The testbox Cannabis contains swab and buffer.
UOM: 1 * 50 Kit
Leverancier: SURESCREEN
Omschrijving: All the features of a test strip with the added benefit of a sample well and pipette transfer, ideal for small volume samples.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom