U heeft gezocht op: Oorkappen
47  results were found
SearchResultCount:"47"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: JSP LTD
Omschrijving: The Sonis® ear defender range has been designed with a colour coded system for simple selection, and peaks at an unbeatable 37 SNR.
Catalogus nummer: (MMMAH505B)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Deze oorkappen voor lashelmen met nekband zijn ontworpen voor gebruik met laskappen, met name de 3Mâ„¢ Speedglassâ„¢ 9100.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: 3M
Omschrijving: Rechargeable battery pack for use with specific 3Mâ„¢ Peltorâ„¢ headsets.
Catalogus nummer: (MMMAM2RX7A)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Deze sterk dempende over-het-hoofd gehoorbeschermingsheadset is voorzien van een elektronische niveau-afhankelijke AM/FM-radio-ontvanger met een gebru...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: 3M
Omschrijving: These earmuffs combine excellent protection with ultimate comfort. They are available as headband and helmet-mounted versions, offering a wide range o...
Leverancier: 3M
Omschrijving: 3Mâ„¢ PELTORâ„¢ WSâ„¢ LiteCom Pro III-headsets zijn hoogwaardige gehoorbeschermers met een ingebouwde analoge en digitale programmeerbare tweerichtingscommu...
Leverancier: 3M
Omschrijving: Peltorâ„¢ WSâ„¢ LiteCom Plus tweeweg-headset met LPD 433 MHz-aansluiting, helmbevestiging, donkerblauw
Catalogus nummer: (MMMAMT73H7P3E441EU)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Peltorâ„¢ LiteCom plus-headsets zijn robuuste gehoorbeschermers met een ingebouwde analoge tweewegcommunicatieradio, dynamische microfoon met ruisonderd...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: 3M
Omschrijving: Hygiënekit voor oorkappen Peltor™ Optime™ I
Leverancier: 3M
Omschrijving: De lichtgewicht oorkappen Peltor™ Optime™ I bieden een gemiddeld dempingsniveau dat voldoet aan de behoeften van de meeste industriële toepassingen.
Leverancier: 3M
Omschrijving: Optimeâ„¢ II-oorkappen zijn beschikbaar in diverse ontwerpen voor verschillende eisen - met opvouwbare hoofdband, met nekband of ter bevestiging op een...
Leverancier: 3M
Omschrijving: Deze hygiënekits bevatten vervangende pakkingen en oorkappen die in een paar eenvoudige stappen kunnen worden vervangen. Voor gebruik met de gehoorbes...
Catalogus nummer: (111-2215)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Deze oorkappen bieden een soepele, niveau-afhankelijke gehoorbeschermingsfunctie die abrupt, hard geluid elektronisch afsnijdt. Ze detecteren snel lui...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: 3M
Omschrijving: ProTacâ„¢ III gehoorbeschermer helpt beschermen tegen schadelijk geluid, terwijl omgevingsgeluiden gehoord kunnen worden op een niveau onder de 82 dB. H...
Catalogus nummer: (MMMA393-1100)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Pasvormtesten zijn essentieel voor effectief dragen en gehoorbehoud. Het 3Mâ„¢ E-A-Rfitâ„¢ Dual Ear Validation System kwantificeert nauwkeurig de persoonl...
UOM: 1 * 1 Kit
Catalogus nummer: (MMMAX1P5E-OR)
Leverancier: 3M
Omschrijving: 3M™ PELTOR™ X1 Oorkappen zijn lichtgewicht gehoorbeschermers met comfortabele, zachte oorkussens. Ze zijn voorzien van een elektrisch geïsoleerde, dub...
UOM: 1 * 10 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom