U heeft gezocht op: Oordoppen
62  results were found
SearchResultCount:"62"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: 3M
Omschrijving: Zachte, gladde, vuilafstotende oordoppen van schuimstof, passen zich aan de unieke vorm van elk oor aan, voor een optimale gehoorbescherming.
Leverancier: 3M
Omschrijving: De E-A-RSoft neongele oordoppen zijn vervaardigd van langzaam uitzettend polyurethaan schuimmateriaal. Een oordop met gelijkmatig verdeelde druk voor ...
Catalogus nummer: (MMMAPN01006)
Leverancier: 3M
Omschrijving: 3Mâ„¢ Tri-Flangeâ„¢ Oordoppen zijn innovatieve, comfortabele gehoorbeschermers met zachte, flexibele randen die zich aanpassen aan de vorm van de oren.
UOM: 1 * 400 PAAR
Catalogus nummer: (MMMA393-2026-50)
Leverancier: 3M
Omschrijving: E-A-Râ„¢ Flexible Fit-oordopjes uitgerust met een sondeslang voor pasvormtesten met behulp van het 3Mâ„¢ E-A-Rfitâ„¢ Dual-Ear-validatiesysteem. Kan niet wor...
UOM: 1 * 50 PAAR
Leverancier: 3M
Omschrijving: Oordoppen vervaardigd van een zacht elastisch materiaal voor een stevige en comfortabele pasvorm.
Leverancier: 3M
Omschrijving: Deze roloordoppen zijn vervaardigd van een zacht, energieabsorberend polymeerschuim voor uitstekende gehoorbescherming en comfort de hele dag door.
Catalogus nummer: (111-0912)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Oordoppen met band zijn een praktische optie en gemakkelijk in gebruik.
UOM: 1 * 50 ST
Leverancier: 3M
Omschrijving: Deze lichtgewicht, semi-auditieve gehoorbescherming is ideaal wanneer u gebieden met veel lawaai in en uit gaat. Wanneer deze niet wordt gebruikt, pas...
Leverancier: 3M
Omschrijving: E-A-Râ„¢ Expressâ„¢ herbruikbare oordoppen zijn herkenbare gele en blauwe oordopjes met een schuimrubberen punt die zo is gevormd en gedimensioneerd dat h...
Catalogus nummer: (MMMAUF01012)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Deze voorgevormde oordopjes zijn geschikt voor een gemiddeld geluidsniveau (83 tot 93 dB(A)). Ze zijn correct afgestemd op het geluidsniveau en zorgen...
UOM: 1 * 50 PAAR
Leverancier: 3M
Omschrijving: Oordopjes van elastomeer polymeer, zonder koord, kussenpakket, E-A-Râ„¢, Herbruikbaar, SNR: 30 - 35 dB, geel, met koord
Leverancier: 3M
Omschrijving: De oordoppen zijn ideaal voor langdurig gebruik bij wisselende geluidsniveaus.
Leverancier: 3M
Omschrijving: De unieke E-A-R™ Tracer™-oordopjes in één maat passen comfortabel in de meeste gehoorgangen en bieden een hoge mate van demping met als bijkomend voor...
Leverancier: 3M
Omschrijving: Deze flaconoordoppen kunnen zeer eenvoudig worden aangebracht, aangezien rollen niet nodig is. Gebruikers kunnen de oordop met behulp van de zachte fl...
Leverancier: 3M
Omschrijving: Deze oordopjes zijn gemaakt van flexibele materialen die al voorgevormd zijn voor een optimale pasvorm.
Catalogus nummer: (MMMAUF01000S)
Leverancier: 3M
Omschrijving: De 3Mâ„¢ E-A-Râ„¢ UltraFitâ„¢ oordoppen zijn herbruikbaar en ontworpen om in de gehoorgang te worden ingebracht om de blootstelling aan gevaarlijke geluidsn...
UOM: 1 * 200 PAAR
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 62
no targeter for Bottom