Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (36)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Extractiehulzen
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/10/18945210.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Zuivere cellulose-katoen. Geschikt voor alle typen extractoren (Soxhlet, Gerhardt, Büchi, etc.).
Leverancier:  GE Healthcare - Whatman
Omschrijving:   GE’s Whatman cellulose hulzen worden gemaakt van hoogwaardige alfacellulose katoenlinters voor hoogwaardige prestaties in geautomatiseerde Soxhlet-ext...
Leverancier:  GE Healthcare - Whatman
Omschrijving:   Klasse 603 standaard cellulose extractiehulzen, gemaakt van hoogwaardig cellulose, zijn beschikbaar in verschillende maten geschikt voor gebruik in ho...
Leverancier:  ROBU GLASFILTER
Omschrijving:   Borosilicate glass 3.3.
Leverancier:  GE Healthcare - Whatman
Omschrijving:   GE’s Whatman 603G hulzen uit borosilicaatglasvezel hulzen met anorganisch bindmiddel zijn flexibel ontworpen voor gebruik met het volledige gamma comm...
Leverancier:  GE Healthcare - Whatman
Omschrijving:   GE’s Whatman 100% borosilicaatglas microvezel (HP-GF) hulzen zijn ontworpen voor gebruik met de meeste Soxhlet-apparaten. Ze zijn zeer geschikt voor c...
Leverancier:  GE Healthcare - Whatman
Omschrijving:   Klasse 603 standaard cellulose extractiehulzen voor DIONEX ASE.
Catalogus nummer: (WHAT2811-308)
Leverancier:  GE Healthcare - Whatman
Omschrijving:   Standaard microglasvezel hulzen
UOM:  1 * 25 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 15
  1  2  Volgende
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN