U heeft gezocht op: Gelaatsschermen
57  results were found
SearchResultCount:"57"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (JSPAAHV970-001-100)
Leverancier: JSP LTD
Omschrijving: The Cough Guard can be fitted to a JSP bump cap to reduce the likelihood of exhaled bacteria/virus contacting the wearer's face. This device is not sp...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: JSP LTD
Omschrijving: A range of high performance industrial visors, fully compatible with EVOGuard® browguard systems and EVO® helmet models.
Leverancier: 3M
Omschrijving: De 3M™ V4-serie industriële Multisystem vervangende gelaatsschermen zijn verkrijgbaar in meerdere viziermaterialen en kleurafwerkingen.
Leverancier: 3M
Omschrijving: The 3M Speedglas Heavy-Duty Welding Helmet G5-01 builds on the 9100 series. Having more adjustable features than ever - from the colour as seen throug...
New Product
Catalogus nummer: (JSPAADB280-000-400)
Leverancier: JSP LTD
Omschrijving: EVOGuard®C Industrial Browguard is designed for use with EVOGuard® visors, to provide innovative solutions to protect the wearer in a multitude of hig...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: UVEX
Omschrijving: Dit vizier gemaakt van sterk PC beschermt tegen de effecten van vlambogen. Compatibel met uvex-veiligheidshelmen en uvex 2H, uvex 3H en uvex 3200H oor...
Leverancier: JSP LTD
Omschrijving: A compact, comfortable, and lightweight faceshield with superior optical quality.
Catalogus nummer: (111-1632)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Dit lasschild beschermt ogen en gezicht tegen straling, hitte en vonken en zorgt voor een nauwkeurig zicht op het werk. De automatisch donkerkleurende...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: UVEX
Omschrijving: Robust visor with integrated forehead cover, clear cellulose acetate lens and additional protective cap made from impact-resistant PS.
Catalogus nummer: (JSPAAFN060-000-000)
Leverancier: JSP LTD
Omschrijving: The Force®8 Splash Guard can be fitted to a Force®8 half mask to reduce the likelihood of exhaled bacteria/virus hitting the wearer's face.
UOM: 1 * 10 ST
Catalogus nummer: (MMMAV46)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Face shield holder for V4-Series face shields. This face shield holder with short peak is designed for use with 3Mâ„¢ V4-Series face shields.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: UVEX
Omschrijving: These polycarbonate and cellulose acetate visors can be attached to helmets by using a length adapter and can be locked in three positions.
Catalogus nummer: (SCTS2019716)
Leverancier: SCOTT SAFETY
Omschrijving: Interchangeâ„¢ Browguard IB2000 is designed with a durable nylon shell construction to provide a high protection and comfort level in industrial applica...
UOM: 1 * 10 ST
Catalogus nummer: (MMMA5E-11)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Face Shield 5E-11 is een optisch klasse 1, tint 5, groen getint, gebogen polycarbonaat vizier met anticondens- en antikrascoating voor bescherming teg...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (111-1635)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Dit gelaatsscherm bestaat uit een hoofddeksel (H8) van thermoplast en een helder PC-vizier (WP96). Beide delen bieden een hoge slagvastheid. Ideaal vo...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (JSPAAFA061-131-100)
Leverancier: JSP LTD
Omschrijving: Faceshield offers protection against medium energy, high-speed particles at 120 m/s (270 mph), liquid droplets, and molten metal.
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom