U heeft gezocht op: Flesfilters
38  results were found
SearchResultCount:"38"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Bottle-top-filter, VWR®, PS/PP, Membraan: PES, Steriel, Complete filtratie-eenheid, Inhoud: 500 ml, Poriëngrootte: 0,2 µm, Ø membraan: 75 mm
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze vacuümfiltratie-apparaten zijn zeer nuttig bij monsterscheiding en -zuivering in grote hoeveelheden.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Ontworpen voor de bereiding van buffers, weefselkweekmedia, microbiologische media en andere biologische vloeistoffen. Deze vacuümfiltratiesystemen zi...
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze apparaten zijn ideaal om onnodige overdracht te beperken door rechtstreeks in het centrifugebuisje te filteren.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Hydrophilic PES membrane, PS graduated housing. Ideal for biological and pharmaceutical sterilisation requirements. Universal tissue culture membrane ...
Sale
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Membraan uit celluloseacetaat dat vrij is van surfactanten (SFCA), PS-behuizing. Ideaal voor celcultuur, met geringe eiwitbinding.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Triton X-vrij membraan uit cellulosenitraat, PS-behuizing. Steriele filters voor eenmalig gebruik voor koude sterilisatie, klaring, voorfiltratie en u...
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: Vacuum filters with multi-stage hose connector with integrated lock screw for connecting vacuum tubing with Int.Ø 6 mm or 8 mm. The filters are produc...
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Nylon membraan, PS-behuizing. Voor speciale toepassingen. Geen bevochtigingsmiddelen, de laagste waarde qua extraheerbare stoffen, uitstekend bestand ...
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: PES-membraan, PS-trechter. Filters kunnen worden vastgeschroefd op glazen voedingsbodemflessen met halsafmeting van 33 of 45 mm.
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Overdrukfilter, AcroCap™, Acryl, Membraan: PES, Steriel, Poriëngrootte: 0,45 µm, Filtreeroppervlakte: 15 cm²
Catalogus nummer: (514-0590)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Supor® machV PES-membraan, PS-trechter, PP-buisje. Optimaal voor gebruik met kleine volumes in celcultuur. Biedt een zuivere en snelle filtratie van m...
UOM: 1 * 12 ST
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Cellulosenitraatmembraan, filterdeel: PP, fles: PS. Gebruiksklaar, voor microbiologische analyse, steriliteitstesten, en water- en milieukwaliteitstes...
Catalogus nummer: (513-1275)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Flesfilters, Nalgene®, PS, Membraan: PES, Steriel, Complete unit, Inhoud: 115 ml, Poriëngrootte: 0,45 µm, Ø membraan: 50 mm
UOM: 1 * 12 ST
Catalogus nummer: (513-1402)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: These filters are particularly useful for large volume microbiological QC samples.
UOM: 1 * 12 ST
Catalogus nummer: (PALLAVFP02S)
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Deze filtersystemen zijn ontworpen voor snelle vacuümfiltratie. Het lage zwaartepunt verbetert de stabiliteit van het filtratiesysteem en verlaagt het...
UOM: 1 * 12 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom