Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (128)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Centrifugefilters
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/13/18945013.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"45"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   PP-insert en opvangbuisje. De MWCO-filters zijn ideaal voor het concentreren, zuiveren en ontzouten van peptiden, eiwitten, oligonucleotiden, DNA en R...
Leverancier:  Pall Laboratory
Omschrijving:   These devices are used for simple, reliable concentrating and desalting of 50 to 500 μl samples. Select the low protein binding Omega™ membrane for ul...
Leverancier:  Pall Laboratory
Omschrijving:   Nauwkeurige en snelle terugwinning van microliter concentraatvolumes.
Leverancier:  Pall Laboratory
Omschrijving:   These centrifugal devices can quickly concentrate up to 20 ml of biological sample without valuable sample loss.
Leverancier:  SARTORIUS
Omschrijving:   Vivapure® AdenoPACK™ 20/20 RT kit allows the rapid, simple and affordable spin column based purification of six different samples in parallel and brid...
Leverancier:  Pall Laboratory
Omschrijving:   Op gemakkelijke en betrouwbare wijze 15 tot 60 ml biologische monsters concentreren, zuiveren en diafiltreren. Om 60 ml monstervolumes in 30 minuten t...
Catalogus nummer: (28-9031-32)
Leverancier:  GE Healthcare - Life Sciences
Omschrijving:   Protein A HP SpinTrap™ columns are designed for the enrichment of proteins of interest, immunoprecipitation and the purification of monoclonal and pol...
UOM:  1 * 16 ST
Leverancier:  SARTORIUS
Omschrijving:   Vivapure® Ion Exchange (IEX) spin colums are centrifugal devices. They incorporate Sartobind membrane adsorber technology as their chromatography matr...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 45
  1  2  3  4  5  6  Volgende