Vacuümfiltratie-eenheden, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Nalgene® MF75™
734-5084EA 259 EUR
734-5084 734-5010 734-5083 734-5082 734-5009 734-5008 734-5005 734-5004 734-5007 734-5006 734-5001 734-5011 734-5003 734-5002
Vacuümfiltratie-eenheden, Nalgene®
Filters Flesfilters
Triton X-vrij membraan uit cellulosenitraat, PS-behuizing. Steriele filters voor eenmalig gebruik voor koude sterilisatie, klaring, voorfiltratie en ultrafiltratie van buffers, voedingsmedia en waterige oplossingen. Membraan met uitstekende bevochtigingseigenschappen en de snelste doorstroomsnelheden voor waterige oplossingen.
  • Trechter en opvangfles met graduatie
  • Slangadapter met snelontkoppeling
  • Met deksel
* geleverd met 12 glasvezelvoorfilters per doos
  • Trechter en opvangfles met graduatie
  • Slangadapter met snelontkoppeling
  • Met deksel
** trechter: 500 ml, opvangfles: 1000 ml
*** laag profiel
Steriele filters voor eenmalig gebruik voor koude sterilisatie, klaring, voorfiltratie en ultrafiltratie van buffers, voedingsmedia en waterige oplossingen. Membraan met uitstekende bevochtigingseigenschappen en de snelste doorstroomsnelheden voor waterige oplossingen.
* geleverd met 12 glasvezelvoorfilters per doos
** trechter: 500 ml, opvangfles: 1000 ml
*** laag profiel