Conische filtratie-eenheden, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Nalgene®
NALG564-0010EA 151 EUR
NALG564-0010 NALG564-0045 514-0590
Conische filtratie-eenheden, Nalgene®
Filters Flesfilters
Supor® machV PES-membraan, PS-trechter, PP-buisje. Optimaal voor gebruik met kleine volumes in celcultuur. Biedt een zuivere en snelle filtratie van media of buffers van 20 tot 50 ml.
  • Geringe proteïnebinding
  • Niet cytotoxisch en apyrogeen
Leveringsinformatie: wordt geleverd met conisch buisje van 50 ml en een afzonderlijke sluiting. Inclusief twee herbruikbare houders per doos.