U heeft gezocht op: Filterschijven
25  results were found
SearchResultCount:"25"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (57171.)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Solid phase extraction disks provides faster flow rates and exhibits less clogging than PTFE discs for the extraction of organic contaminants from dri...
UOM: 1 * 24 ST
Catalogus nummer: (66884-U)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Designed for extracting large volumes of aqueous samples. Suitable for EPA methods and environmental methods.
UOM: 1 * 20 ST
Leverancier: Avantor
Omschrijving: Schijven worden voorgemonteerd voor gebruik bij het voorbereiden van waterige monsters voor analyse. Laminaire configuratie biedt een filtercapaciteit...
Leverancier: ROBU GLASFILTER
Omschrijving: Filterplaten uit DURAN®, borosilicaatglas. Randen niet versmolten en gecentreerd, oppervlak onbewerkt.
Leverancier: ROBU GLASFILTER
Omschrijving: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Leverancier: ROBU GLASFILTER
Omschrijving: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Leverancier: ROBU GLASFILTER
Omschrijving: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Leverancier: ROBU GLASFILTER
Omschrijving: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Leverancier: ROBU GLASFILTER
Omschrijving: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Leverancier: ROBU GLASFILTER
Omschrijving: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: These quartz discs are manufactured by fusing naturally occurring crystalline silica.
Leverancier: ROBU GLASFILTER
Omschrijving: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Leverancier: ROBU GLASFILTER
Omschrijving: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: Filters uit gesinterd glas hebben neutrale eigenschappen met ongesmolten randen en onbehandelde oppervlakken. Het harde sinterproces maakt het materia...
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: Glass filter discs centred with unfused rim.
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: The polyester drain disc is binder free and has a thickness of 100 µm.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom