Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (9)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Filterhouders
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/30/18945230.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Pall Laboratory
Omschrijving:   Lightweight filter holders for particulate and stack sampling.
Catalogus nummer: (514-4001)
Leverancier:  Pall Laboratory
Omschrijving:   Simplifies clean-up and degassing of mobile phase solvents and other solutions. The versatile design fits most HPLC bottles, flasks, and containers, a...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (516-8942)
Leverancier:  Pall Laboratory
Omschrijving:   Geschikt voor deeltjesfiltratie van kleine volumes (10 to 100 ml) met behulp van een injectiespuit als eindfilter in gasfiltratiesystemen.
UOM:  1 * 6 ST
Leverancier:  Pall Laboratory
Omschrijving:   Aanbevolen voor filtratie van producten zoals agressieve chemicaliën, oplosmiddelen voor gebruik in laboratoria, voedingsbodems voor celcultuur, oogdr...
Catalogus nummer: (516-7607)
Leverancier:  Pall Laboratory
Omschrijving:   Drukfiltratietrechter, Roestvrij staal, 200 ml, Voor Ø: 47 mm, Hoogte: 164 mm
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  Sartorius
Omschrijving:   Eigenschappen: Max. drukbelasting 7 bar, autoclaveerbaar bij 121 °C.
Catalogus nummer: (SART16540)
Blocked
Leverancier:  SARTORIUS
Omschrijving:   Filterhouder, PTFE, Voor Ø: 142 mm
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (SART16275)
Blocked
Leverancier:  SARTORIUS
Omschrijving:   Stainless steel filter holder designed for particle removal and sterile filtration. The supplied unscrewable hose nipples can be replaced by G3/8 conn...
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 16
  1  2  Volgende 
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN